Bromomalonato de dimetilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D3887-25G
D3887-5G
TCIAD3887-25GEA
88
EUR
TCIAD3887-25G
TCIAD3887-5G
Bromomalonato de dimetilo ≥95.0% (por GC)
Bromomalonato de dimetilo
Formula:
C₅H₇BrO₄ Pto. Ebullición: 225°C |
Número MDL:
MFCD00025865 Núm. CAS: 868-26-8 EINECS: 212-775-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |