DL-α-Tocoferol acetato ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: all-rac-α-Tocoferol acetato, (±)-α-Tocoferol acetato, Acetato de 3,4-dihidro-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-2H-benzopirano-6-ilo
T0252-25G T0252-500G T0252-100G
TCIAT0252-25GEA 30 EUR
TCIAT0252-25G TCIAT0252-500G TCIAT0252-100G
DL-α-Tocoferol acetato ≥97.0% (por GC)
DL-α-Tocoferol acetato
Formula: C₃₁H₅₂O₃
Número MDL: MFCD00072042
Núm. CAS: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae38089251a46b446d1028b56ae8e51e32fe1306&vid=ae38089251a46b446d1028b56ae8e51e32fe1306&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %