(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(+)-1-(1-Aminoetil)naftaleno
N0482-1G
N0482-5G
TCIAN0482-1GEA
23
EUR
TCIAN0482-1G
TCIAN0482-5G
(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina ≥99.0% (por GC)
(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina
Formula:
C₁₂H₁₃N Pto. Ebullición: 80°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00064114 Núm. CAS: 3886-70-2 EINECS: 223-425-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |