(R)-(+)-1-(2-Naftil)etilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (R)-(+)-2-(1-Aminoetil)naftaleno

N0724-1G N0724-5G
TCIAN0724-1GEA 45 EUR
TCIAN0724-1G TCIAN0724-5G
(R)-(+)-1-(2-Naftil)etilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(+)-1-(2-Naftil)etilamina
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de fusión: 53°C
Número MDL: MFCD00085367
Núm. CAS: 3906-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=456e9befccf324c163261a1f21787466bd2e3f00&vid=456e9befccf324c163261a1f21787466bd2e3f00&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +23.0deg (C=1, MeOH)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR