(S)-(-)-1-(2-Naftil)etilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-2-(1-Aminoetil)naftaleno
N0726-1G N0726-5G
TCIAN0726-1GEA 34 EUR
TCIAN0726-1G TCIAN0726-5G
(S)-(-)-1-(2-Naftil)etilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-1-(2-Naftil)etilamina
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de fusión: 53°C
Número MDL: MFCD00085366
Núm. CAS: 3082-62-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72ee959d6485cc3172801e4dd86a17dec780b6d2&vid=72ee959d6485cc3172801e4dd86a17dec780b6d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (C=1, methanol)