4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
I0077-500ML I0077-25ML I0077-100ML
TCIAI0077-500MLEA 151 EUR
TCIAI0077-500ML TCIAI0077-25ML TCIAI0077-100ML
4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona ≥95.0% (por GC)
4-(2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona
Formula: C₁₃H₂₀O
MW: 192,30 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de inflamación: 112°C
Número MDL: MFCD00167092
Núm. CAS: 14901-07-6
EINECS: 238-969-9
Índice Merck: 14,05056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6eeb79de71382ac9ac78c2bc6a1ce722259feb3&vid=b6eeb79de71382ac9ac78c2bc6a1ce722259feb3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %