(E)-4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
I0076-250G I0076-25G
TCIAI0076-250GEA 214 EUR
TCIAI0076-250G TCIAI0076-25G
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona ≥90.0% (por GC)
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona
Formula: C₁₃H₂₀O
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00001565
Núm. CAS: 127-41-3
EINECS: 204-841-6
Índice Merck: 14,05056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4d4ecf1ae7fb50e5bca83cfb1eb1a7921475e67&vid=f4d4ecf1ae7fb50e5bca83cfb1eb1a7921475e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %