2-Fenil-1-metilindol ≥99.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Fenil-1-metil-1H-indol, 2-Fenil-N-metilindol
M0733-25G M0733-500G
TCIAM0733-25GEA 16 EUR
TCIAM0733-25G TCIAM0733-500G
2-Fenil-1-metilindol ≥99.0% (by total nitrogen basis)
2-Fenil-1-metilindol
Formula: C₁₅H₁₃N
MW: 207,27 g/mol
Número MDL: MFCD00022892
Núm. CAS: 3558-24-5
EINECS: 222-618-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb6a4bbdec45af0a102312d9f8fe02debb19b0d1&vid=eb6a4bbdec45af0a102312d9f8fe02debb19b0d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C