4-Amino-2-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
A1213-1G A1213-5G
TCIAA1213-1GEA 19 EUR
TCIAA1213-1G TCIAA1213-5G
4-Amino-2-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Amino-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₅F₃N₂
Número MDL: MFCD00042155
Núm. CAS: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31deeb40d22090d47f073efb959c2ccba4582296&vid=31deeb40d22090d47f073efb959c2ccba4582296&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Pyridine very faint turbidity