4-Cloro-4'-hidroxibenzofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1155-25G C1155-500G
TCIAC1155-25GEA 33 EUR
TCIAC1155-25G TCIAC1155-500G
4-Cloro-4'-hidroxibenzofenona ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-4'-hidroxibenzofenona
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Número MDL: MFCD00002357
Núm. CAS: 42019-78-3
EINECS: 255-627-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02deb67515bfd260e3408911e4a179b3a7900e14&vid=02deb67515bfd260e3408911e4a179b3a7900e14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 181.0 deg-C