Ácido 4'-hidroxibifenilo-4-carboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
H0695-25G H0695-5G
TCIAH0695-25GEA 240 EUR
TCIAH0695-25G TCIAH0695-5G
Ácido 4'-hidroxibifenilo-4-carboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4'-hidroxibifenilo-4-carboxílico
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Número MDL: MFCD00059078
Núm. CAS: 58574-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbec1cda0276619c53791d5335348424f9bad0d9&vid=cbec1cda0276619c53791d5335348424f9bad0d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency