Ácido bifenilo-4,4'-dicarboxílico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
B1191-25G B1191-5G
TCIAB1191-25GEA 167 EUR
TCIAB1191-25G TCIAB1191-5G
Ácido bifenilo-4,4'-dicarboxílico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido bifenilo-4,4'-dicarboxílico
Formula: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242.23 g/mol
Número MDL: MFCD00002554
Núm. CAS: 787-70-2
EINECS: 212-328-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82f79d0147604db7fcc11fcf00789f72b6f54706&vid=82f79d0147604db7fcc11fcf00789f72b6f54706&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %