Anhídrido bifenilo-2,2'-dicarboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0865-25G D0865-5G
TCIAD0865-25GEA 552 EUR
TCIAD0865-25G TCIAD0865-5G
Anhídrido bifenilo-2,2'-dicarboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Anhídrido bifenilo-2,2'-dicarboxilico
Formula: C₁₄H₈O₃
Número MDL: MFCD00004993
Núm. CAS: 6050-13-1
EINECS: 227-950-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e20767652003d511e560f1d085fdc5f825a9768&vid=4e20767652003d511e560f1d085fdc5f825a9768&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 230.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency