1,4-Dioxano-2,6-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diglycolicanhydride
D2308-25G D2308-100G
TCIAD2308-25GEA 72 EUR
TCIAD2308-25G TCIAD2308-100G
1,4-Dioxano-2,6-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,4-Dioxano-2,6-diona
Formula: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00006677
Núm. CAS: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bcb49461bada4658f746e9eb72d73067b445ef2&vid=6bcb49461bada4658f746e9eb72d73067b445ef2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C