Difenil sulfóxido ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1002-100G
D1002-25G
D1002-5G
TCIAD1002-100GEA
90
EUR
TCIAD1002-100G
TCIAD1002-25G
TCIAD1002-5G
Difenil sulfóxido ≥99.0% (por GC)
Difenil sulfóxido
Formula:
C₁₂H₁₀OS Pto. Ebullición: 198°C |
Número MDL:
MFCD00002085 Núm. CAS: 945-51-7 EINECS: 213-415-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 69.0 to 72.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |