Naftaleno-2-tiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Thionaphthol
N0020-25G N0020-250G
TCIAN0020-25GEA 345 EUR
TCIAN0020-25G TCIAN0020-250G
Naftaleno-2-tiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Naftaleno-2-tiol
Formula: C₁₀H₈S
Pto. Ebullición: 211°C
Número MDL: MFCD00004086
Núm. CAS: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
Índice Merck: 14,06379
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9acf4f581aeb44f3424125173c2ba08bbad281fd&vid=9acf4f581aeb44f3424125173c2ba08bbad281fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency