3-Iodobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0611-25G I0611-5G
TCIAI0611-25GEA 246 EUR
TCIAI0611-25G TCIAI0611-5G
3-Iodobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
3-Iodobenzaldehído
Formula: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00039573
Núm. CAS: 696-41-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6c7cd53caaf4be8ee48e6627e591f2bd9193a0f&vid=a6c7cd53caaf4be8ee48e6627e591f2bd9193a0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C