Isotiocianatoformiato de etilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
E0440-25G E0440-5G
TCIAE0440-25GEA 170 EUR
TCIAE0440-25G TCIAE0440-5G
Isotiocianatoformiato de etilo ≥95.0% (por GC)
Isotiocianatoformiato de etilo
Formula: C₄H₅NO₂S
Pto. Ebullición: 61°C
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004814
Núm. CAS: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d2b5eb13b5791eb873bcbfec0dce5b6e6147e8&vid=60d2b5eb13b5791eb873bcbfec0dce5b6e6147e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %