trans-2,3-Dibromo-2-buteno-1,4-diol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2169-25G D2169-500G
TCIAD2169-25GEA 20 EUR
TCIAD2169-25G TCIAD2169-500G
trans-2,3-Dibromo-2-buteno-1,4-diol ≥99.0% (por GC)
trans-2,3-Dibromo-2-buteno-1,4-diol
Formula: C₄H₆Br₂O₂
Número MDL: MFCD00004698
Núm. CAS: 21285-46-1
EINECS: 244-313-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20ed3f295eea494beb092ecc6c0c1c489883060c&vid=20ed3f295eea494beb092ecc6c0c1c489883060c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency