Ácido 2-hidroxifenilborónico, pinacol éster ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
T1952-1G T1952-5G
TCIAT1952-1GEA 51 EUR
TCIAT1952-1G TCIAT1952-5G
Ácido 2-hidroxifenilborónico, pinacol éster ≥97.0% (por GC)
Ácido 2-hidroxifenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BO₃
Número MDL: MFCD02093754
Núm. CAS: 269409-97-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfe10a1001fe746867222d9b831bed35263f949a&vid=bfe10a1001fe746867222d9b831bed35263f949a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %