3-Metoxitioanisol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sulfuro de 3-metoxifenilo y metilo, 1-Metoxi-3-(metiltio)benceno
M1880-25G M1880-5G
TCIAM1880-25GEA 75 EUR
TCIAM1880-25G TCIAM1880-5G
3-Metoxitioanisol ≥98.0% (por GC)
3-Metoxitioanisol
Formula: C₈H₁₀OS
Pto. Ebullición: 127°C
Número MDL: MFCD03789162
Núm. CAS: 2388-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32373e89bb3fe08293d3d546fc8c6c5c6462f56a&vid=32373e89bb3fe08293d3d546fc8c6c5c6462f56a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %