(±)-1-Fenilprop-2-in-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-3-Fenilprop-1-in-2-ol
P0220-5G P0220-1G
TCIAP0220-5GEA 63 EUR
TCIAP0220-5G TCIAP0220-1G
(±)-1-Fenilprop-2-in-1-ol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Fenilprop-2-in-1-ol
Formula: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00021860
Núm. CAS: 4187-87-5
EINECS: 224-064-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4b118285b0c5cd0fc098600ec4efecf0dcff5e&vid=bc4b118285b0c5cd0fc098600ec4efecf0dcff5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %