2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
C0398-25G C0398-500G C0398-100G
TCIAC0398-25GEA 30 EUR
TCIAC0398-25G TCIAC0398-500G TCIAC0398-100G
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona
Formula: C₄H₇N₃O
MW: 113,12 g/mol
Número MDL: MFCD00059730
Núm. CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Índice Merck: 14,02569
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea0846f446b932a0771d2a55ababdbb601ee339a&vid=ea0846f446b932a0771d2a55ababdbb601ee339a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency