1,2-Dietoxibenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0452-25G D0452-5G
TCIAD0452-25GEA 104 EUR
TCIAD0452-25G TCIAD0452-5G
1,2-Dietoxibenceno ≥98.0% (por GC)
1,2-Dietoxibenceno
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Número MDL: MFCD00015143
Núm. CAS: 2050-46-6
EINECS: 218-089-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f611d3806ac9e04aea3da3198989a3627381ded&vid=0f611d3806ac9e04aea3da3198989a3627381ded&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency