Di(2-piridil)amina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1200-25G D1200-5G
TCIAD1200-25GEA 225 EUR
TCIAD1200-25G TCIAD1200-5G
Di(2-piridil)amina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Di(2-piridil)amina
Formula: C₁₀H₉N₃
Pto. Ebullición: 178°C
Número MDL: MFCD00006247
Núm. CAS: 1202-34-2
EINECS: 214-864-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af9d953b32fc95919443dab8ada6aa6f1c34ec94&vid=af9d953b32fc95919443dab8ada6aa6f1c34ec94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency