2-(2,4-Difluorofenil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D3413-1G
D3413-5G
TCIAD3413-1GEA
72
EUR
TCIAD3413-1G
TCIAD3413-5G
2-(2,4-Difluorofenil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2,4-Difluorofenil)piridina
Formula:
C₁₁H₇F₂N MW: 191,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD07787526 Núm. CAS: 391604-55-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |