Veratrol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
D0627-25G
D0627-500G
D0627-100G
TCIAD0627-25GEA
19
EUR
TCIAD0627-25G
TCIAD0627-500G
TCIAD0627-100G
Veratrol ≥99.0% (por GC)
Veratrol
Formula:
C₈H₁₀O₂ MW: 138,17 g/mol Pto. Ebullición: 207°C Pto. de fusión: 19…21 °C Densidad: 1,085 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008357 Núm. CAS: 91-16-7 EINECS: 202-045-3 Índice Merck: 14,09956 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Freezing point | 21.0 to 23.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...