1,3-Dimetoxibenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0628-25G
D0628-500G
D0628-100G
TCIAD0628-25GEA
16
EUR
TCIAD0628-25G
TCIAD0628-500G
TCIAD0628-100G
1,3-Dimetoxibenceno ≥99.0% (por GC)
1,3-Dimetoxibenceno
Formula:
C₈H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 217°C Pto. de fusión: –52 °C Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 87°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008384 Núm. CAS: 151-10-0 EINECS: 205-783-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |