1,4-Dietoxibenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0535-25G D0535-500G
TCIAD0535-25GEA 16 EUR
TCIAD0535-25G TCIAD0535-500G
1,4-Dietoxibenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Dietoxibenceno
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Número MDL: MFCD00015146
Núm. CAS: 122-95-2
EINECS: 204-585-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17e897f2681372e204da3f6882f1f8631d461add&vid=17e897f2681372e204da3f6882f1f8631d461add&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency