1,4-Dimetoxibenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0629-25G D0629-500G
TCIAD0629-25GEA 16 EUR
TCIAD0629-25G TCIAD0629-500G
1,4-Dimetoxibenceno ≥99.0% (por GC)
1,4-Dimetoxibenceno
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 212°C
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008401
Núm. CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb39aea87d4d9e5d69a9d69b8bf6d2763be0de95&vid=b51f792e191b1fbe2c734fcf56068c68c590b0f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency