2,6-Dimetoxifenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0639-25G D0639-500G D0639-100G
TCIAD0639-25GEA 75 EUR
TCIAD0639-25G TCIAD0639-500G TCIAD0639-100G
2,6-Dimetoxifenol ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimetoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 263°C
Pto. de fusión: 52…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064434
Núm. CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89ad4bd468a50d374b1344a1874aca0ed8ed2c39&vid=041dd87a9503126fdc060e8db897b577a3b1f494&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency