3,5-Dimetoxifenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P0320-25G
P0320-100G
TCIAP0320-25GEA
107
EUR
TCIAP0320-25G
TCIAP0320-100G
3,5-Dimetoxifenol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimetoxifenol
Formula:
C₈H₁₀O₃ MW: 154.17 g/mol Pto. Ebullición: 160°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008388 Núm. CAS: 500-99-2 EINECS: 207-917-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...