1,3,5-Trimetoxibenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: O,O,O-1,3,5-Trimetilresorcinol
P0250-25G P0250-500G P0250-100G
TCIAP0250-25GEA 42 EUR
TCIAP0250-25G TCIAP0250-500G TCIAP0250-100G
1,3,5-Trimetoxibenceno ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Trimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008385
Núm. CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0d410732b72ba30b99b858076c689ba19a9e12&vid=e7f610daa04421e0675ecc3c30a985158fd28792&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency