Alilpentafluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
A1611-25G A1611-5G
TCIAA1611-25GEA 131 EUR
TCIAA1611-25G TCIAA1611-5G
Alilpentafluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Allylpentafluorobenzene
Formula: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
MW: 208,13 g/mol
Pto. Ebullición: 148 - 149 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 42°C
Número MDL: MFCD00000301
Núm. CAS: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf4a2231dca12a6a02dfaa9c464b8d0e24891642&vid=4c4252e1b4c19e363facb2be89bd3d570ee4ab0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %