4-Alilveratrol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D1360-25ML D1360-500ML
TCIAD1360-25MLEA 16 EUR
TCIAD1360-25ML TCIAD1360-500ML
4-Alilveratrol ≥98.0% (por GC)
4-Alilveratrol
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 130°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008652
Núm. CAS: 93-15-2
EINECS: 202-223-0
Índice Merck: 14,06073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c733f2f3fe0bfbeffb460c04e39c2358b63c29d&vid=f99b67b4c4f49820c56c48f6a977b0c47edcf329&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR