Alilbenceno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1-Phenyl-2-propene, 3-Phenylpropene

P0609-25ML P0609-100ML
TCIAP0609-25MLEA 39 EUR
TCIAP0609-25ML TCIAP0609-100ML
Alilbenceno ≥98.0% (por GC)
Allylbenzene
Formula: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de fusión: < –40 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008651
Núm. CAS: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&vid=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR