1-Bromo-1-feniletano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0592-25G B0592-100G
TCIAB0592-25GEA 36 EUR
TCIAB0592-25G TCIAB0592-100G
1-Bromo-1-feniletano ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-1-feniletano
Formula: C₆H₅CHBrCH₃
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de fusión: 50 °C
Densidad: 1,3605 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000139
Núm. CAS: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6a354459ca43386fe523f23c958ba39e28b166d&vid=d5e4aea258e071f715e42fc4f0a044bd4e51b665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %