(3-Bromopropil)benceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-phenylpropane
B1237-25G B1237-500G B1237-100G
TCIAB1237-25GEA 19 EUR
TCIAB1237-25G TCIAB1237-500G TCIAB1237-100G
(3-Bromopropil)benceno ≥97.0% (por GC)
(3-Bromopropil)benceno
Formula: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 199.09 g/mol
Pto. Ebullición: 129°C
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000257
Núm. CAS: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99cd433d5b916d0de80fa3f79d0af558ce61a3a5&vid=14911328f8d84ec81bb46aac3bdab3d0c57a3cd3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %