3,5-Dibromotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene
D3376-25G D3376-5G
TCIAD3376-25GEA 107 EUR
TCIAD3376-25G TCIAD3376-5G
3,5-Dibromotolueno ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Pto. Ebullición: 246°C
Número MDL: MFCD00013528
Núm. CAS: 1611-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d34fe65afda93372d4eab09ff27c106bcfbb30&vid=46763448cf6702a54364cbcea777c61b34902079&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C