Ácido 4-hidroxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
T1954-1G T1954-5G
TCIAT1954-1GEA 16 EUR
TCIAT1954-1G TCIAT1954-5G
Ácido 4-hidroxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Ácido 4-hidroxifenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BO₃
Número MDL: MFCD02093756
Núm. CAS: 269409-70-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1f594dc945b41c13440b127956a1be5d88c1cbe&vid=c1f594dc945b41c13440b127956a1be5d88c1cbe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C