Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis) optical resolving
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
M0831-1G
M0831-5G
TCIAM0831-1GEA
160
EUR
TCIAM0831-1G
TCIAM0831-5G
Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico ≥98.0% (by GC, titration analysis) optical resolving
Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico
Formula:
C₁₀H₉F₃O₃ |
Número MDL:
MFCD00004184 Núm. CAS: 20445-31-2 EINECS: 243-829-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 99.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +70.0 to +75.0 deg (C=2, Methanol) |