Pent-3-enoato de metilo ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1210-25ML P1210-5ML
TCIAP1210-25MLEA 258 EUR
TCIAP1210-25ML TCIAP1210-5ML
Pent-3-enoato de metilo ≥90.0% (por GC)
Pent-3-enoato de metilo
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 138°C
Pto. de inflamación: 24°C
Número MDL: MFCD00191576
Núm. CAS: 818-58-6
EINECS: 212-453-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3691f351d77ccc8bf0d58794e7f1350585bbee52&vid=3691f351d77ccc8bf0d58794e7f1350585bbee52&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %