Ácido 2-metil-2-pentenoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0784-25G
M0784-5G
TCIAM0784-25GEA
51
EUR
TCIAM0784-25G
TCIAM0784-5G
Ácido 2-metil-2-pentenoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-metil-2-pentenoico
Formula:
C₆H₁₀O₂ |
Número MDL:
MFCD00002655 Núm. CAS: 3142-72-1 EINECS: 221-552-0 UN: 3261 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Freezing point | 20.0 to 25.0 deg-C |