α-2-Dibromotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromobencilo bromuro
D1514-25G D1514-5G
TCIAD1514-25GEA 59 EUR
TCIAD1514-25G TCIAD1514-5G
α-2-Dibromotolueno ≥98.0% (por GC)
α-2-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 253 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 34 °C
Densidad: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000173
Núm. CAS: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d28ebda1a60997e8ba51472b7358dc2dcf259d92&vid=d28ebda1a60997e8ba51472b7358dc2dcf259d92&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %