1-Benciloxi-3-bromobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
B2307-25G
B2307-5G
TCIAB2307-25GEA
100
EUR
TCIAB2307-25G
TCIAB2307-5G
1-Benciloxi-3-bromobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Benciloxi-3-bromobenceno
Formula:
C₁₃H₁₁BrO MW: 263,13 g/mol |
Número MDL:
MFCD00155065 Núm. CAS: 53087-13-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |