Ácido 4-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
T2349-1G T2349-5G
TCIAT2349-1GEA 29 EUR
TCIAT2349-1G TCIAT2349-5G
Ácido 4-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₆BNO₂
Número MDL: MFCD01319051
Núm. CAS: 181219-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ea68046f1a97970a75a0f019fffdb7fbd9989b&vid=78ea68046f1a97970a75a0f019fffdb7fbd9989b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C