1-Bromo-2-etilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1428-25G B1428-5G
TCIAB1428-25GEA 146 EUR
TCIAB1428-25G TCIAB1428-5G
1-Bromo-2-etilbenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-etilbenceno
Formula: C₈H₉Br
Pto. Ebullición: 199°C
Pto. de fusión: –67,3 °C
Densidad: 1,3589 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000077
Núm. CAS: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c32dc7bdbfbfa2adeb3a0d855095250d8bfb67c4&vid=a532b216836a28af977ff573b52e80c93d42a4ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %