2-Bromotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0659-25G B0659-500G
TCIAB0659-25GEA 19 EUR
TCIAB0659-25G TCIAB0659-500G
2-Bromotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Bromotolueno
Formula: C₇H₇Br
Pto. Ebullición: 181°C
Pto. de fusión: -26°C
Densidad: 1,4192 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000068
Núm. CAS: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c38514cc6d5e2d6b9d3c7e56fa061f7d9db67b86&vid=8b68389ad9ec16efe2d6fc43e67919d09b15877d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %