α-3-Dibromotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
B1570-25G B1570-5G
TCIAB1570-25GEA 63 EUR
TCIAB1570-25G TCIAB1570-5G
α-3-Dibromotolueno ≥98.0% (por GC)
α-3-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de fusión: 41…44 °C
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000176
Núm. CAS: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc048cf519e13416e7c7ef445132493260363d10&vid=8fb90de53fb1961f3525cf33b9cc52501f402cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency