3-Bromotolueno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B0660-25G B0660-500G B0660-100G
TCIAB0660-25GEA 27 EUR
TCIAB0660-25G TCIAB0660-500G TCIAB0660-100G
3-Bromotolueno ≥98.0% (por GC)
3-Bromotolueno
Formula: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Pto. Ebullición: 183,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 59°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000085
Núm. CAS: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfa49b635ab32e31ed9b92043b764e96d6a31f7f&vid=b87f98f096a523f07360639d96b42184631ca947&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR